(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-(-)-sec-Phenethylalkohol, (S)-(-)-α-Methylbenzylalkohol
217790010
217790050
217790250
ACRO217790010EA
31.6
EUR
ACRO217790010
ACRO217790050
ACRO217790250
(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Formel:
C₈H₁₀O Molecular Weight: 122.17 g/mol Siedepunkt: 98 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 9…11 °C Dichte: 1.01 g/cm³ Flammpunkt: 85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064264 CAS-Nummer: 1445-91-6 UN: 2937 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -41° to -44° (20°C, 589 nm) (neat) |