(S)-(-)-1-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (S)-(-)-sec-Phenethylalkohol, (S)-(-)-α-Methylbenzylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
05512-25G-F 05512-5G-F
SIAL05512-25G-FEA 618 EUR
SIAL05512-25G-F SIAL05512-5G-F
(S)-(-)-1-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,018 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064264
CAS-Nummer: 1445-91-6
UN: 2937
ADR: 6.1,III