(S)-(-)-1-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (S)-(-)-sec-Phenethylalkohol, (S)-(-)-α-Methylbenzylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
685836-25G 685836-5G
SIAL685836-25GEA 554 EUR
SIAL685836-25G SIAL685836-5G
(S)-(-)-1-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 207
Dichte: 1.018 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064264
CAS-Nummer: 1445-91-6
UN: 2937
ADR: 6.1 III