(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(-)-β-Methyl-β-phenethylalkohol, (S)-(-)-(2-Hydroxy-1-methylethyl)benzol
L13988.03 L13988.MD
L13988.03EA 192 EUR
L13988.03 L13988.MD
(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol ≥98%
(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol
Purity: 98+% CAS No.: 37778-99-7 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 220° Optical Rotation: -18° (neat) MDL No.: MFCD00145249
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 220 °C
Dichte: 0,975
Flammpunkt: 108 °C (226 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00145249
CAS-Nummer: 37778-99-7