(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(-)-β-Methyl-β-phenethylalkohol, (S)-(-)-(2-Hydroxy-1-methylethyl)benzol
78929-1G 78929-5G
SIAL78929-1GEA 0 EUR
SIAL78929-1G SIAL78929-5G
(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00145249
CAS-Nummer: 37778-99-7