D(+)-Kampfer, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanon, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanon, (R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanon, D(+)-Campher
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W223018-10KG-K W223018-1KG-K
SIALW223018-10KG-KEA 540 EUR
SIALW223018-10KG-K SIALW223018-1KG-K
D(+)-Kampfer, Sigma-Aldrich®
D(+)-Kampfer
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152,24 g/mol
Siedepunkt: 408 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 174…175 °C
Dichte: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064149
CAS-Nummer: 464-49-3
EINECS: 207-355-2
UN: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01739