L(-)-Fenchon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (1R,4S)-(-)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon, (1R)-(-)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W507709-100G-K W507709-5KG-K
SIALW507709-100G-KEA 83.7 EUR
SIALW507709-100G-K SIALW507709-5KG-K
L(-)-Fenchon, Sigma-Aldrich®
L(-)-Fenchon
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152.24 g/mol
Siedepunkt: 192
Schmelzpunkt: 8,5
Dichte: 0.962 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00151104
CAS-Nummer: 7787-20-4
EINECS: 232-107-5
UN: 2717
ADR: 4.1 III