(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L14072.03
L14072.06
L14072.03EA
71.6
EUR
L14072.03
L14072.06
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan 98%
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan
Purity: 98%
CAS No.: 21436-03-3
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 104-110°/40mm
Beilstein Reference: 2801645
Optical Rotation: +25.5° (c=5 in 1N HCl)
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00062986
Formel:
C₆H₁₄N₂ Siedepunkt: 104…110 °C (40 mmHg) Schmelzpunkt: 43…45 °C Flammpunkt: 70 °C (158 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00062986 CAS-Nummer: 21436-03-3 UN: 3259 ADR: 8,III |