(1S,2S)-(+)-trans-1,2-Cyclohexandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (1S,2S)-(+)-trans-Cyclohexan-1,2-diol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

421804-1G 421804-250MG
SIAL421804-1GEA 286 EUR
SIAL421804-1G SIAL421804-250MG
(1S,2S)-(+)-trans-1,2-Cyclohexandiol, Sigma-Aldrich®
(1S,2S)-(+)-trans-1,2-Cyclohexandiol
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 108 °C
CAS-Nummer: 57794-08-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR