(R)-(-)-2-Methylpiperazin 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: (R)-2-Methylpiperazine

356270050 356270250
ACRO356270050EA 148 EUR
ACRO356270050 ACRO356270250
(R)-(-)-2-Methylpiperazin 98%
(R)-(-)-2-Methylpiperazin
Formel: C₅H₁₂N₂
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 155…156 °C
Schmelzpunkt: 86…91 °C
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192317
CAS-Nummer: 75336-86-6
UN: 2925
ADR: 4.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -15° to -21° (20 °C, 589 nm) (c=1, toluene)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR