(R)-(-)-2-Methylpiperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (R)-2-Methylpiperazine
011823-10G 011823-1G
FLUO011823-10GEA 67.1 EUR
FLUO011823-10G FLUO011823-1G
(R)-(-)-2-Methylpiperazin
(R)-(-)-2-Methylpiperazin
Formel: C₅H₁₂N₂
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 89…91 °C
MDL: MFCD00192317
CAS-Nummer: 75336-86-6
UN: 1325
ADR: 4.1,II