1,10-Phenanthrolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
o-Phenanthroline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
131377-100G
131377-2.5G
131377-25G
131377-5G
SIAL131377-100GEA
247
EUR
SIAL131377-100G
SIAL131377-2.5G
SIAL131377-25G
SIAL131377-5G
1,10-Phenanthrolin, Sigma-Aldrich®
1,10-Phenanthrolin
Formel:
C₁₂H₈N₂ Molecular Weight: 180,21 g/mol Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 117…119 °C |
MDL:
MFCD00011678 CAS-Nummer: 66-71-7 EINECS: 200-629-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07356 |