1,10-Phenanthrolin Monohydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,10-Phenanthroline hydrate
A14140.09
A14140.18
A14140.30
A14140.09EA
70.8
EUR
A14140.09
A14140.18
A14140.30
1,10-Phenanthrolin Monohydrat ≥99%
1,10-Phenanthrolin Monohydrat
Purity: 99+%
CAS No.: 5144-89-8
Molecular Formula: C12H8N2.H2O
Formula Weight: 198.23 (180.21anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 4008096
Merck Reference: 14,7214
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00149973
Formel:
C₁₂H₈N₂·1H₂O Molecular Weight: 198,22 g/mol Schmelzpunkt: 97…101 °C Dichte: 1,259 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011678 CAS-Nummer: 5144-89-8 EINECS: 200-629-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7214 |