1,10-Phenanthrolin Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,10-Phenanthroline hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
320056-25G
320056-5G
SIAL320056-25GEA
294
EUR
SIAL320056-25G
SIAL320056-5G
1,10-Phenanthrolin Monohydrat, Sigma-Aldrich®
1,10-Phenanthrolin Monohydrat
Formel:
C₁₂H₈N₂·1H₂O Molecular Weight: 198,22 g/mol Schmelzpunkt: 93…94 °C Dichte: 1,259 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149973 CAS-Nummer: 5144-89-8 EINECS: 200-629-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,07291 |