1,10-Phenanthrolin Monohydrat, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1,10-Phenanthroline hydrate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

77500-25G-F 77500-5G-F
77500-25G-FEA 217 EUR
77500-25G-F 77500-5G-F
1,10-Phenanthrolin Monohydrat, Supelco®
1,10-Phenanthrolin Monohydrat
Formel: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Molecular Weight: 198.22 g/mol
Schmelzpunkt: 93…94 °C
Dichte: 1.259 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149973
CAS-Nummer: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36039676c6c7d27548d3c59cf533ab49364bb9f5&vid=706078ac23e33620dfe6528a926846897a534229&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR