3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L01482.03 L01482.06
L01482.03EA 93.1 EUR
L01482.03 L01482.06
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin ≥98%
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Purity: 98+% CAS No.: 1660-93-1 Molecular Formula: C16H16N2 Formula Weight: 236.32 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 171279
Formel: C₁₆H₁₆N₂
Molecular Weight: 236,32 g/mol
Siedepunkt: 386 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 280 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004974
CAS-Nummer: 1660-93-1
EINECS: 216-762-4