Bathophenanthrolin, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
11880-1G-F 11880-5G-F
11880-1G-FEA 213 EUR
11880-1G-F 11880-5G-F
Bathophenanthrolin, Supelco®
Bathophenanthrolin
Formel: C₂₄H₁₆N₂
Molecular Weight: 332,4 g/mol
Siedepunkt: 508 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 215…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004976
CAS-Nummer: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bb699d3517368ad7b525efa816297cc58ac8675&vid=5abaea183ad59c2796879d539bf80c751c673354&prid=web&clid=SAPDAM