1-Phenyl-2-tetrazolin-5-thion ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Phenyl-5-mercaptotetrazol, 5-Mercapto-1-phenyl-1H-tetrazol, 1-Phenyl-1H-tetrazol-5-thiol
A12656.14
A12656.22
A12656.36
A12656.14EA
41.3
EUR
A12656.14
A12656.22
A12656.36
1-Phenyl-2-tetrazolin-5-thion ≥99%
1-Phenyl-2-tetrazolin-5-thion
Purity: 99%
CAS No.: 86-93-1
Molecular Formula: C7H6N4S
Formula Weight: 178.22
Flash Point: 138°(280°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 139068
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00003129
Formel:
C₇H₆N₄S Molecular Weight: 178,22 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 145 °C (Zersetzung) Flammpunkt: 138 °C (280 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003129 CAS-Nummer: 86-93-1 EINECS: 201-710-5 UN: 1325 ADR: 4.1,III |