Ethylsorbat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11431.14 A11431.22 A11431.36
A11431.14EA 24.3 EUR
A11431.14 A11431.22 A11431.36
Ethylsorbat ≥97%
Ethylsorbat
Purity: 98% CAS No.: 2396-84-1 Molecular Formula: CH3CH=CHCH=CHCO2CH2CH3 Formula Weight: 140.18 Flash Point: 69°(156°F) Refractive Index: 1.4950 Boiling Point: 195-196° Beilstein Reference: 1362941 MDL No.: MFCD00009296
Formel: C₈H₁₂O₂
Siedepunkt: 195…196 °C
Dichte: 0,948
Flammpunkt: 69 °C (156 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009296
CAS-Nummer: 2396-84-1
EINECS: 219-258-2