Ethylsorbat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Sorbinsäureethylester, Ethyl-(2E,4E)-2,4-hexadienoat, (2E,4E)-2,4-Hexadiensäureethylester, Ethyl-trans,trans-2,4-hexadienoat, 2,4-Hexadiensäureethylester, Ethyl-(E,E)-2,4-hexadienoat, (E,E)-2,4-Hexadiensäureethylester, trans,trans-2,4-Hexadiensäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W245909-100G-K W245909-1KG-K W245909-5KG-K
SIALW245909-100G-KEA 93 EUR
SIALW245909-100G-K SIALW245909-1KG-K SIALW245909-5KG-K
Ethylsorbat, Sigma-Aldrich®
Ethylsorbat
Formel: C₈H₁₂O₂
Molecular Weight: 140,18 g/mol
Siedepunkt: 195,4 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9405 g/cm³ (15.3 °C)
MDL: MFCD00009296
CAS-Nummer: 2396-84-1
EINECS: 219-258-2