Linolsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 9Z,12Z-Octadecadiensäure, cis,cis-9,12-Octadecadiensäure
L07949.06 L07949.14 L07949.22
L07949.06EA 56.2 EUR
L07949.06 L07949.14 L07949.22
Linolsäure 95%
Linolsäure
Purity: 95% CAS No.: 60-33-3 Molecular Formula: C18H32O2 Formula Weight: 280.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4699 Odour: Weak, characteristic Melting Point: -12° Boiling Point: 230°/16mm Beilstein Reference: 1727101 Merck Reference: 14,5505 MDL No.: MFCD00064241
Formel: C₁₈H₃₂O₂
Molecular Weight: 280,45 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (16 mmHg)
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 0,902
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064241
CAS-Nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 14,5505