Linolsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
cis,cis-9,12-Octadecadiensäure
, 9Z,12Z-Octadecadiensäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43483.0100EA
787
EUR
8.43483.0100
8.43483.0025
8.43483.8100
Linolsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Linolsäure
Formel:
C₁₈H₃₂O₂ Molecular Weight: 280,45 g/mol Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –5 °C Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064241 CAS-Nummer: 60-33-3 EINECS: 200-470-9 Merck Index: 13,05527 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | -5 °C |
Molar Mass | 280.45 g/mol |
Boiling Point | 230 °C (21 hPa) |
Flash Point |
|
Density | 0.903 g/cm3 (20 °C) |