Linolsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
62230-25ML-F 62230-5ML-F
62230-25ML-FEA 199 EUR
62230-25ML-F 62230-5ML-F
Linolsäure, Supelco®
Linolsäure
Formel: C₁₈H₃₂O₂
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064241
CAS-Nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e249c7776ab623cf99dd56e541ef4d8bd0b5c7e&vid=d706be2418dfecf2812ea64dd7f2128e2448bc49&prid=web&clid=SAPDAM