Linolsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 9Z,12Z-Octadecadiensäure, cis,cis-9,12-Octadecadiensäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L1012-100MG L1012-1G L1012-5G
SIALL1012-100MGEA 37.1 EUR
SIALL1012-100MG SIALL1012-1G SIALL1012-5G
Linolsäure, Sigma-Aldrich®
Linolsäure
Formel: C₁₈H₃₂O₂
Molecular Weight: 280,45 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064241
CAS-Nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527