Linolsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
cis,cis-9,12-Octadecadiensäure
, 9Z,12Z-Octadecadiensäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALL1376-25GEA
529
EUR
SIALL1376-25G
SIALL1376-10G
SIALL1376-500MG
SIALL1376-5G
SIALL1376-10MG
SIALL1376-1G
Linolsäure, Sigma-Aldrich®
Linolsäure
Formel:
C₁₈H₃₂O₂ Molecular Weight: 280,45 g/mol Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –5 °C Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064241 CAS-Nummer: 60-33-3 EINECS: 200-470-9 Merck Index: 13,05527 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...