Sorbinsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (E,E)-2,4-Hexadiensäure, trans,trans-2,4-Hexadiensäure, (2E,4E)-2,4-Hexadiensäure, 2,4-Hexadiensäure
120530010 120531000 120532500 120535000
ACRO120530010EA 168 EUR
ACRO120530010 ACRO120531000 ACRO120532500 ACRO120535000
Sorbinsäure 99%
Sorbinsäure
Formel: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Molecular Weight: 112,13 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 132…135 °C
Dichte: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002703
CAS-Nummer: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 13,08793
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=440c50b4fc52d9ff0b52afa7ba596c860f95e0e7&vid=f9b0ff409010208781696e9ca3314c02aaf1af36&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 135 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (On anhydrous substance)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm