Sorbinsäure, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, FCC, E200, SAFC®
Lieferant: Merck
Achtung
1.00662.5000 1.00662.9025
1.00662.5000EA 847 EUR
1.00662.5000 1.00662.9025
Sorbinsäure, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, FCC, E200, SAFC®
Sorbinsäure
Formel: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 132…135 °C
Dichte: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002703
CAS-Nummer: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 13,08793
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=440c50b4fc52d9ff0b52afa7ba596c860f95e0e7&vid=f9b0ff409010208781696e9ca3314c02aaf1af36&prid=web&clid=SAPDAM