Kaliumsorbat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Sorbinsäure Kaliumsalz, trans,trans-2,4-Hexadiensäure Kaliumsalz, Kalium-(E,E)-2,4-hexadienoat, Kalium Sorbicum
A12844.0B A12844.0I A12844.30
A12844.0BEA 91.3 EUR
A12844.0B A12844.0I A12844.30
Kaliumsorbat ≥99%
Kaliumsorbat
Purity: 99% CAS No.: 24634-61-5 Molecular Formula: C6H7KO2 Formula Weight: 150.22 pH: 8,3 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00016546
Formel: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,361
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016546
CAS-Nummer: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Merck Index: 14,7671
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=500421971592bd8f37c1a6b88f97c1de033cbf87&vid=e8c4a1d0da78946f174af6a94e5c78fc9c16de05&prid=web&clid=SAPDAM