Kaliumsorbat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Sorbinsäure Kaliumsalz, trans,trans-2,4-Hexadiensäure Kaliumsalz, Kalium-(E,E)-2,4-hexadienoat, Kalium Sorbicum
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
359769-1KG
359769-250G
SIAL359769-1KGEA
144
EUR
SIAL359769-1KG
SIAL359769-250G
Kaliumsorbat, Sigma-Aldrich®
Kaliumsorbat
Formel:
CH₃CH=CHCH=CHCOOK Molecular Weight: 150.22 g/mol Schmelzpunkt: 270 Dichte: 1.36 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016546 CAS-Nummer: 24634-61-5 EINECS: 246-376-1 Merck Index: 13,07756 |