1,4-Pentadien 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Penta-1,4-diene
129860050 129860010
ACRO129860050EA 96.7 EUR
ACRO129860050 ACRO129860010
1,4-Pentadien 99%
1,4-Pentadien
Formel: C₅H₈
Molecular Weight: 68,12 g/mol
Siedepunkt: 26 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –148 °C
Dichte: 0,65 g/cm³
Flammpunkt: –20 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008665
CAS-Nummer: 591-93-5
EINECS: 209-736-9
UN: 3295
ADR: 3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3884 to 1.3904 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +63° to +67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)