1,4-Pentadien, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Penta-1,4-diene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P4607-1G
P4607-5G
SIALP4607-1GEA
47.8
EUR
SIALP4607-1G
SIALP4607-5G
1,4-Pentadien, Sigma-Aldrich®
1,4-Pentadien
Formel:
C₅H₈ Molecular Weight: 68,12 g/mol Siedepunkt: 26 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –148,3 °C Dichte: 0,6608 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00008665 CAS-Nummer: 591-93-5 EINECS: 209-736-9 UN: 3295 ADR: 3,I |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...