1,7-Octadien 98.5%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Octa-1,7-diene
129351000
129355000
ACRO129351000EA
87.9
EUR
ACRO129351000
ACRO129355000
1,7-Octadien 98.5%
1,7-Octadien
Formel:
C₈H₁₄ Molecular Weight: 110,2 g/mol Siedepunkt: 114…121 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –70 °C Dichte: 0,74 g/cm³ Flammpunkt: 9 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008668 CAS-Nummer: 3710-30-3 EINECS: 223-054-9 UN: 2309 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |