1,7-Octadien ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Octa-1,7-diene
L07659.AE
L07659.AP
L07659.AEEA
44.1
EUR
L07659.AE
L07659.AP
1,7-Octadien ≥97%
1,7-Octadien
Purity: 97%
CAS No.: 3710-30-3
Molecular Formula: C8H14
Formula Weight: 110.20
Flash Point: 5°(41°F)
Refractive Index: 1.4220
Odour: Strong
Melting Point:
Formel:
C₈H₁₄ Molecular Weight: 110,2 g/mol Siedepunkt: 118…120 °C Schmelzpunkt: < –70 °C Dichte: 0,735 Flammpunkt: 5 °C (41 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008668 CAS-Nummer: 3710-30-3 EINECS: 223-054-9 UN: 2309 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...