1,9-Decadien ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Deca-1,9-dien
31207.09 31207.18
31207.09EA 128 EUR
31207.09 31207.18
1,9-Decadien ≥97%
1,9-Decadien
Purity: 97% CAS No.: 1647-16-1 Molecular Formula: CH2=CH(CH2)6CH=CH2 Formula Weight: 138.25 Flash Point: 42°(107°F) Physical Form: Liquid Density: 0.75 Refractive Index: 1.4325 Boiling Point: 169° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008670
Formel: C₁₀H₁₈
Molecular Weight: 138,25 g/mol
Siedepunkt: 169 °C
Schmelzpunkt: –71,8 °C
Dichte: 0,75
Flammpunkt: 42 °C (107 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008670
CAS-Nummer: 1647-16-1
EINECS: 216-711-6
UN: 3295
ADR: 3,III