2,4-Dimethyl-1,3-pentadien 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
155360050 155360250 155361000
ACRO155360050EA 60.5 EUR
ACRO155360050 ACRO155360250 ACRO155361000
2,4-Dimethyl-1,3-pentadien 98%
2,4-Dimethyl-1,3-pentadien
Formel: C₇H₁₂
Molecular Weight: 96.17 g/mol
Siedepunkt: 94 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –114 °C
Dichte: 0.74 g/cm³
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008903
CAS-Nummer: 1000-86-8
EINECS: 213-677-4
UN: 1993
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %