1,6-Heptadiin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A11318.06 A11318.14 A11318.22
A11318.06EA 112 EUR
A11318.06 A11318.14 A11318.22
1,6-Heptadiin ≥97%
1,6-Heptadiin
Purity: 97% CAS No.: 2396-63-6 Molecular Formula: C7H8 Formula Weight: 92.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 9°(48°F) Refractive Index: 1.4420 Odour: Recognizable Boiling Point: 109-111° Beilstein Reference: 1731756 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00014925
Formel: C₇H₈
Siedepunkt: 109…111 °C
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0,810
Flammpunkt: 9 °C (48 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014925
CAS-Nummer: 2396-63-6
EINECS: 219-253-5
UN: 3295
ADR: 3,II