1,9-Decadiin

Lieferant: FLUOROCHEM

009117-10G 009117-50G
FLUO009117-10GEA 0 EUR
FLUO009117-10G FLUO009117-50G
1,9-Decadiin
1,9-Decadiin
Formel: C₁₀H₁₄
Molecular Weight: 134.22 g/mol
Siedepunkt: 80…81 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: –10.15 °C
Dichte: 0.8375 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014926
CAS-Nummer: 1720-38-3
EINECS: 217-012-9
UN: 3295
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR