1,1,2,2-Tetrabromethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
TBE
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
185574-1KG
185574-250G
SIAL185574-1KGEA
110
EUR
SIAL185574-1KG
SIAL185574-250G
1,1,2,2-Tetrabromethan, Sigma-Aldrich®
1,1,2,2-Tetrabromethan
Formel:
Br₂HCCHBr₂ Molecular Weight: 345,65 g/mol Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –1 °C Dichte: 2,9656 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000133 CAS-Nummer: 79-27-6 EINECS: 201-191-5 UN: 2504 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,09261 |