1,3-Dibrompropan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Trimethylenbromid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

125903-1L 125903-50ML
SIAL125903-1LEA 562 EUR
SIAL125903-1L SIAL125903-50ML
1,3-Dibrompropan, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibrompropan
Formel: BrH₂CCH₂CH₂Br
Molecular Weight: 201,89 g/mol
Siedepunkt: 167 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 1,99 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000255
CAS-Nummer: 109-64-8
EINECS: 203-690-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09844

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR