1,5-Dibrompentan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Pentamethylenbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
128007-100G 128007-500G
SIAL128007-100GEA 48.6 EUR
SIAL128007-100G SIAL128007-500G
1,5-Dibrompentan, Sigma-Aldrich®
1,5-Dibrompentan
Formel: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br
Molecular Weight: 229.94 g/mol
Siedepunkt: 224
Schmelzpunkt: –39 °C
Dichte: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000268
CAS-Nummer: 111-24-0
EINECS: 203-849-7