1,6-Dibromhexan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Hexamethylendibromid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D41007-100G D41007-25G D41007-500G
SIALD41007-100GEA 37.2 EUR
SIALD41007-100G SIALD41007-25G SIALD41007-500G
1,6-Dibromhexan, Sigma-Aldrich®
1,6-Dibromhexan
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Molecular Weight: 243,97 g/mol
Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000272
CAS-Nummer: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR