1,7-Dibromheptan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Heptamethylene dibromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
144991-10G
144991-50G
SIAL144991-10GEA
108
EUR
SIAL144991-10G
SIAL144991-50G
1,7-Dibromheptan, Sigma-Aldrich®
1,7-Dibromheptan
Formel:
BrH₂C(CH₂)₅CH₂Br Molecular Weight: 258 g/mol Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –41,7 °C Dichte: 1,5451 g/cm³ (0 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000274 CAS-Nummer: 4549-31-9 EINECS: 224-910-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...