1,8-Dibromoctan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Octamethylenbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D42607-100G D42607-25G
SIALD42607-100GEA 202 EUR
SIALD42607-100G SIALD42607-25G
1,8-Dibromoctan, Sigma-Aldrich®
1,8-Dibromoctan
Formel: BrH₂C(CH₂)₆CH₂Br
Molecular Weight: 272,02 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 15 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000277
CAS-Nummer: 4549-32-0
EINECS: 224-912-5