1-Bromhexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Hexylbromid, 1-Hexylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B68240-100G B68240-1KG B68240-500G
SIALB68240-100GEA 22.2 EUR
SIALB68240-100G SIALB68240-1KG SIALB68240-500G
1-Bromhexan, Sigma-Aldrich®
1-Bromhexan
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
Molecular Weight: 165,07 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 1,167 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000271
CAS-Nummer: 111-25-1
EINECS: 203-850-2
UN: 1993
ADR: 3,III