1-Bromnonan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Nonylbromid, 1-Nonylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B74607-100G B74607-25G
SIALB74607-100GEA 85.8 EUR
SIALB74607-100G SIALB74607-25G
1-Bromnonan, Sigma-Aldrich®
1-Bromnonan
Formel: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Molecular Weight: 207,15 g/mol
Siedepunkt: 201 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1,086 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000278
CAS-Nummer: 693-58-3
EINECS: 211-755-2