1-Bromtetradecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Myristylbromid, Tetradecylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
195332-500ML 195332-5ML
SIAL195332-500MLEA 94.2 EUR
SIAL195332-500ML SIAL195332-5ML
1-Bromtetradecan, Sigma-Aldrich®
1-Bromtetradecan
Formel: BrH₂C(CH₂)₁₂CH₃
Molecular Weight: 277,29 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000228
CAS-Nummer: 112-71-0
EINECS: 203-999-3