2-Brombutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: sek-Butylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B59500-100G B59500-500G
SIALB59500-100GEA 39.5 EUR
SIALB59500-100G SIALB59500-500G
2-Brombutan, Sigma-Aldrich®
2-Brombutan
Formel: H₃CBrCHCH₂CH₃
Molecular Weight: 137,02 g/mol
Siedepunkt: 91 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 1,258 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 21 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000156
CAS-Nummer: 78-76-2
EINECS: 201-140-7
UN: 2339
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01553