2-Brompropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: iso-Propylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B78114-100G B78114-500G
SIALB78114-100GEA 27.6 EUR
SIALB78114-100G SIALB78114-500G
2-Brompropan, Sigma-Aldrich®
2-Brompropan
Formel: H₃CBrCHCH₃
Molecular Weight: 122,99 g/mol
Siedepunkt: 59 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000147
CAS-Nummer: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05230