Bromoform stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Tribrommethan

Stabilisierung: Stabilisiert mit Ethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

132942-250G 132942-1KG
SIAL132942-250GEA 92.5 EUR
SIAL132942-250G SIAL132942-1KG
Bromoform stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Bromoform
Formel: Br₃CH
Molecular Weight: 252,73 g/mol
Siedepunkt: 149,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9,2 °C
Dichte: 2,8912 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000128
CAS-Nummer: 75-25-2
EINECS: 200-854-6
UN: 2515
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01404
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b89941b7466cb8d23e0b302de9d64becfcb53281&vid=f55d7eee18c2e23867d92b68958e5b626a9909b7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR