1,2-Dibromtetrachlorethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
133396-100G 133396-25G
SIAL133396-100GEA 112 EUR
SIAL133396-100G SIAL133396-25G
1,2-Dibromtetrachlorethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibromtetrachlorethan
Formel: BrCl₂CCBrCl₂
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83 °C
Dichte: 2,713 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000780
CAS-Nummer: 630-25-1
EINECS: 211-136-7